Wichtige Dokumente
8.40015
Sigma-Aldrich
Phenolsulfonic acid
(65% solution in water) for synthesis
Synonym(e):
Hydroxybenzolsulfonsäure
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Dichte
1.33 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 65.0 - 75.0 %
Wasser (K. F.): 25.0 - 35.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1