Wichtige Dokumente
8.22316
Sigma-Aldrich
Coumarin
for synthesis
Synonym(e):
Coumarin, 5,6-Benzo-2-pyrone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
202-086-7
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
1.3 hPa ( 106 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
crystals
Wirksamkeit
293 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
68-71 °C
Übergangstemp.
flash point 162 °C
Dichte
0.935 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1c2c(cccc2)C=CC1=O
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChIKey
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 68 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 71 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
323.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
162 °C - closed cup