Wichtige Dokumente
8.22049
Sigma-Aldrich
Dodecenylsuccinic anhydride
(mixture of isomers) for synthesis
Synonym(e):
Dodecenylsuccinic anhydride, 3-(2-Dodecylen-1-yl)-dihydro-2,5-furandione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
246-917-1
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
26 hPa ( 200 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
2550 mg/kg LD50, oral (Rat)
6200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
2-4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
200 °C/27 hPa
Übergangstemp.
flash point 127 °C
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\CCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h11-12,14H,2-10,13H2,1H3/b12-11+
InChIKey
WVRNUXJQQFPNMN-VAWYXSNFSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 96.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.008
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
352.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
178 °C - closed cup