Wichtige Dokumente
8.21944
Sigma-Aldrich
Alkylbenzyldimethylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Benzyldimethylalkylammonium chloride
About This Item
Lineare Formel:
[RN(CH3)2CH2C6H5]Cl
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
paste
pH-Wert
6-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
37-41 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): 97.0 - 103.0 %
Wasser (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2