Wichtige Dokumente
8.20956
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
for synthesis
Synonym(e):
Perfluorpropionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3HF5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
207-021-6
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
≥97.0% (GC)
Dampfdruck
52 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
bp
96-97 °C/984 hPa
Dichte
1.57 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ag]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.571 - 1.575
Farbe (visuell): farblos bis gelblich bis rosa bis bräunlich
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3