Wichtige Dokumente
8.20940
Sigma-Aldrich
3-Oxoglutaric acid
for synthesis
Synonym(e):
3-Oxoglutaric acid, ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
208-797-9
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (acidimetric)
Form
powder
Schüttdichte
400 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-]C(=O)CC(=O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/p-2
InChIKey
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 96.0 %
Identität (IR):
entspricht
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 126 °C
Identität (IR):
entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - open cup