792659
3-Hydroxypropionic acid solution
30% in water
Synonym(e):
3-Hydroxypropanoic acid solution, 3-Hydroxypropanoic acid, Hydracrylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
3-Hydroxypropionic acid, 30%solution in water,
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
30% in water
Brechungsindex
n/D 1.364
Dichte
1.066 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CCO)=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6)
InChIKey
ALRHLSYJTWAHJZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Chemical synthesis: used as a precursor for several higher value-added chemical products (Garg et al., 2023).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?