Alle Fotos(1)
Key Documents
8.20825
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfide
for synthesis
Synonym(e):
Methyl phenyl sulfide, Thioanisole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352113
EG-Index-Nummer:
202-878-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
38.5 Pa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-17 °C
Übergangstemp.
flash point 73 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F
Flammpunkt (°C)
73 °C