Wichtige Dokumente
8.20788
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
for synthesis
Synonym(e):
4-Methylcyclohexanone, Tetrahydro-p-cresol
About This Item
Lineare Formel:
4-(CH3)C6H9(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
209-665-3
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
20 hPa ( 65 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
169-171 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-41 °C
Übergangstemp.
flash point 48 °C
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup