Wichtige Dokumente
8.20594
Sigma-Aldrich
Furan
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
Furan, Furfuran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
203-727-3
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
670 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
390 °C
Expl.-Gr.
2.3-14.3 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
-86 °C
Übergangstemp.
flash point -36 °C
Dichte
0.94 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChIKey
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Spezifikationen
Saturation Concentration in Air: 1870 g/m3
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-32.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-36 °C - closed cup