Wichtige Dokumente
8.20465
Sigma-Aldrich
Dihexylamine
for synthesis
Synonym(e):
Dihexylamine
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5NH(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
205-588-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.05 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
250 °C
Wirksamkeit
42 mg/kg LD50, oral (Rat)
<160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.7-5.9 % (v/v)
pH-Wert
9.9 (25 °C, 0.3 g/L in H2O)
bp
236 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
3 °C
Übergangstemp.
flash point 103 °C
Dichte
0.79 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H27N/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
InChIKey
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.786 - 0.787
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup