Wichtige Dokumente
264970
Didecylamin
95%
Synonym(e):
N,N-Didecylamine, N-Decyl-1-decanamine, N-Decyldecanamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
bp
179-180 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCCCCCCCNCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3
InChIKey
GMTCPFCMAHMEMT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)