Wichtige Dokumente
8.20161
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone
for synthesis
Synonym(e):
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone, N,N,N′,N′-Tetraethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ethylketone
About This Item
Lineare Formel:
4-[C2H5)2N]C6H4COC6H4-4-[N(C2H5)2]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
202-025-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
90-95 °C
Übergangstemp.
flash point 151 °C
Schüttdichte
400 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 92 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 96 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable