Wichtige Dokumente
8.18713
Sigma-Aldrich
Methyl nicotinate
for synthesis
Synonym(e):
Methyl nicotinate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
202-261-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.4 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
39 °C
Übergangstemp.
flash point 95 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
n1cc(ccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
InChIKey
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Green synthesis of nicotinamide derivatives: Development of a green synthesis process for nicotinamide derivatives using Novozym® 435 in microreactors demonstrated an innovative application of methyl nicotinate in sustainable chemical production (Sheng et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 39 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 42 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3