Merck
W370908
Sigma-Aldrich
Methylnicotinat
≥99%, FG
Synonym(e):
Methylnicotinat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
FEMA-Nummer:
3709
Beilstein:
113951
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.071
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
Farbe
white
bp
204 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-44 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous; tobacco
SMILES String
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
InChIKey
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Methylnicotinat (MN) ist ein Methylester der Nicotinsäure (NA). Es ist ein Nesselstoff, der die Haut durchdringen und durch die Produktion von Prostaglandin D2 (PGD2) eine Gefäßerweiterung verursachen kann.
Anwendung
Methylnicotinat (MN) kann als interner Standard zum Nachweis von 6-Methylcoumarin und 3-Pyridinmethanol in Toilettenartikeln mittels Hochleistungschromatographie (HPLC) und zur Quantifizierung von Nikotin in Shisha (Wasserpfeifen)-Tabakprodukten mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie verwendet werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Topical methyl nicotinate-induced skin vasodilation in diabetic neuropathy
Caselli A, et al.
Journal of Diabetes and Its Complications, 17(4), 205-210 (2003)
HPLC determination of 6-methylcoumarin and 3-pyridine methanol in toiletries for oral hygiene
De Orsi D, et al.
Analytical Sciences, 16(12), 1341-1343 (2000)
Efficiency Improvement of a Gas Chromatographic-Mass Spectrometric Method for Quantification of Nicotine in Hookah (Water Pipe) Tobacco Products
Ali, Hazim M
Journal of Engineering and Applied Sciences, 15(1), 220-226 (2020)
Delayed vasodilatory response to methylnicotinate in patients with unipolar depressive disorder
Ross BM, et al.
Journal of Affective Disorders, 82(2), 285-290 (2004)
Mona Syhre et al.
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland), 89(4), 263-266 (2009-06-02)
Recent figures show that tuberculosis (TB) is advancing and killing more than two million people annually, yet no breakthrough in rapid diagnostics is in sight. Volatile metabolites of Mycobacterium tuberculosis (MTB) may provide just that. It is well established that