Wichtige Dokumente
8.18663
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-heptanone
for synthesis
Synonym(e):
Ethylisoamylketon, Isoamylethylketon
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2COCH2CH(CH3)CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
208-793-7
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
2.7 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.9-48 % (v/v)
bp
157-162 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-57 °C
Übergangstemp.
flash point 43 °C
Löslichkeit
3 g/L
Dichte
0.82 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 94.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.823
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup