8.22093
5-Methyl-2-hexanone
for synthesis
Synonym(e):
Methylisoamylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
455 °C
Wirksamkeit
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
8100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4 % (v/v)
bp
144 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-74 °C
Übergangstemp.
flash point 43 °C
Löslichkeit
5.4 g/L
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C(CCC(C)C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.811 - 0.813
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup