Wichtige Dokumente
8.18522
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2-propanediol
for synthesis
Synonym(e):
3-Amino-1,2-propanediol, 1-Amino-2,3-propanediol
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
210-475-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Übergangstemp.
flash point 138 °C
Dichte
1.18 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
InChIKey
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.185 - 1.187
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup