Wichtige Dokumente
8.16100
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
for synthesis
Synonym(e):
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7Cl3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
222-182-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
9300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
55-60 °C
Löslichkeit
0.01 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1c(ccc(c1)Cl)Oc2c(cc(cc2)Cl)O
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
InChIKey
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 55 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 58 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable