Wichtige Dokumente
8.16019
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Proline
for synthesis
Synonym(e):
Pro
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
205-702-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
220-222 °C (decomposition)
Löslichkeit
1500 g/L
Dichte
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChIKey
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=4 in Wasser): -86.0 - -84.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable