Wichtige Dokumente
8.14858
Sigma-Aldrich
Alkylbenzyldimethylammonium chloride
(50% solution in water) for synthesis
Synonym(e):
Benzalkonium chloride (50% aqueous solution)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-5 °C
Übergangstemp.
flash point 160-170 °C
Dichte
0.978-0.988 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
  • Preservation of Cultural Heritage: Alkylbenzyldimethylammonium chloride have efficacy against microorganisms and is used in protecting painted cultural heritage objects (Alexandrova et al., 2024).
  • Evaluation in Glaucoma Treatments: The efficacy and safety of benzalkonium chloride-preserved intraocular pressure-lowering eye drops were analyzed, considering their impact on conjunctival goblet cells and implications for glaucoma treatment strategies (Nagstrup, 2023).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): 49.0 - 51.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.980 - 0.990
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
320.0 - 338.0 °F
Flammpunkt (°C)
160 - 170 °C