Wichtige Dokumente
8.14734
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethylpentene
(mixture of isomers) for synthesis
Synonym(e):
Diisobuten, Diisobutylen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
EG-Index-Nummer:
293-261-7
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
10 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
380 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Kinematische Viskosität
0.55 cSt
bp
>98 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-106 °C
Übergangstemp.
flash point -12 °C
Löslichkeit
<0.1 g/L
Dichte
0.72 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 90.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.716 - 0.720
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup