Merck
143820
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-2-penten
99%
Synonym(e):
β-Diisobutylen
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.21
Beilstein:
1719492
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
83 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
586 °F
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−106.3-−106 °C (lit.)
Dichte
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C\C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h6H,1-5H3
InChIKey
LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,4,4-Trimethyl-2-penten wurde zur Untersuchung der Kinetik der Flüssigphasenhydrierung von Isooctenen an einem Pd-/γ-Al2O3-Katalysator in einem Semibatch-Reaktor verwendet. Es wurde verwendet für die Analyse von Butenoligomerat, das mithilfe von GC-MS-Techniken über fester und flüssiger Phosphorsäure hergestellt wurde.
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Butene oligomerization over phosphoric acid: structural characterization of products.
Bekker R and Prinsloo NM.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(22), 10156-10162 (2009)
Kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on a Pd/?-alumina catalyst.
Sarkar A, et al.
AIChE Journal, 52(3), 1142-1156 (2006)