Wichtige Dokumente
8.14676
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
for synthesis
Synonym(e):
Bis-(4-amino-2-chlor-3,5-diethylphenyl)-methan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
402-130-7
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.01 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C
Löslichkeit
slightly soluble 0.02 mg/L
Dichte
1.24 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
610‑650 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1c(c(c(cc1Cc2c(c(c(c(c2)CC)N)CC)Cl)CC)N)CC
InChI
1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3
InChIKey
VIOMIGLBMQVNLY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 88 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 90 °C
Identität (IR): entspricht
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable