Wichtige Dokumente
8.14269
Sigma-Aldrich
Methylphenyl glyoxylate
for synthesis
Synonym(e):
Methylphenyl glyoxylate, Phenylglyoxylic acid methyl ester, Benzoyl formic acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
239-263-3
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>500 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
17 °C (ECHA)
Übergangstemp.
flash point >113 °C
Dichte
1.16 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.159 - 1.163
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup