Merck
306878
Sigma-Aldrich
2-Brom-2-methylbutan
95%
Synonym(e):
tert-Amylbromid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CBr(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4423 (lit.)
bp
107 °C/735 mmHg (lit.)
Dichte
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CCC(C)(C)Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
InChIKey
JOUWCKCVTDSMHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The enthalpies of the solution of 2-bromo-2-methylbutane and 2-bromo-2-methylpropane in mono- and dialcohols were studied.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The enthalpies of solution of 2-bromo-2-methylpropane and 2-bromo-2-methylbutane in mono-and dialcohols at 298.15 K.
Albuquerque LM, et al.
Thermochimica Acta, 322(1), 57-61 (1998)