Wichtige Dokumente
8.14209
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide
for synthesis
Synonym(e):
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, 4,4′-Thiodiphenol, 4,4′-Dihydroxyphenyl sulfide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
220-197-9
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Wirksamkeit
3362 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
149-152 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChIKey
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 149 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 153 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2