Wichtige Dokumente
8.14160
Sigma-Aldrich
2,5-Piperazinedione
for synthesis
Synonym(e):
2,5-Piperazinedione, Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
203-411-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
142 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
InChIKey
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus N): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable