Wichtige Dokumente
8.14100
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propylamine
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CH2CH2N(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-236-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
2.2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
215 °C
Wirksamkeit
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.0 % (v/v)
pH-Wert
11.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
168-171 °C
mp (Schmelzpunkt)
-60 °C
Übergangstemp.
flash point 51 °C
Dichte
0.82 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CCCN)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.827
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup