810685
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable, Binding, transport studies
Synonym(e):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade, pkg of 1 kg
Biologische Quelle
bovine serum
Qualitätsniveau
Qualität
media grade
Assay
≥98% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pkg of 1 kg
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
microbiological culture: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
Verunreinigungen
Tested for IgG
Verlust
≤5%
pH-Wert
6.8-7.2
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
Kationenspuren
Na: 0-10 mg/g
Fremdaktivität
Tested for Endotoxin
Tested for mycoplasma
Allgemeine Beschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3