810033
Probumin® Rinderserumalbumin, Universalqualität
≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Synonym(e):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Probumin® Rinderserumalbumin, Universalqualität, pack of 100 g
Biologische Quelle
bovine serum
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
apparent mol wt 66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pack of 100 g
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Methode(n)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Verunreinigungen
IgG, tested
Verlust
≤5%
pH-Bereich
5.0-5.4
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Kationenspuren
Na: 0.0-10.0 mg/g
Fremdaktivität
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3