Wichtige Dokumente
8.08125
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone
for synthesis
Synonym(e):
Michler-Keton, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminobenzophenon
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2N]C6H4COC6H4-4-[N(CH3)2]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
202-027-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
480 °C
Wirksamkeit
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C
Übergangstemp.
flash point 220 °C
Löslichkeit
0.4 g/L
Schüttdichte
400 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
InChIKey
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 97.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 171 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 175 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)