Wichtige Dokumente
8.07501
Sigma-Aldrich
2-Pentanol
for synthesis
Synonym(e):
sek-n-Amylalkohol, Methylpropylcarbinol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
227-907-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
330 °C
Wirksamkeit
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.2-10.5 % (v/v)
bp
119 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C
Übergangstemp.
flash point 41 °C
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup