Wichtige Dokumente
8.07480
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monoisopropyl ether
for synthesis
Synonym(e):
Ethylene glycol monoisopropyl ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-685-6
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
5.99 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
240 °C
Wirksamkeit
5111 mg/kg LD50, oral (Rat)
1445 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.6-13.0 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
<-60 °C
Übergangstemp.
flash point 43-45 °C
Dichte
0.90 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C(C)C)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.904
Wasser (K. F.): ≤ 0.30 %
Peroxide (als H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
43 - 45 °C - Equilibrium method