Merck
8.07340
Sigma-Aldrich
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate
~40% Pt, for synthesis
Synonym(e):
Hexachlorplatin(IV)säurehexahydrat (~40 % Pt), Platin(IV)-chlorwasserstoffsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2(PtCl6) · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
241-010-7
NACRES:
NA.22
product name
Hexachlorplatin(IV)säurehexahydrat (~40 % Pt), for synthesis
Qualitätsniveau
100
200
Form
solid
Konzentration
39-41% Pt
mp (Schmelzpunkt)
150 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
4 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/6Cl.6H2O.Pt/h;;;;;;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;-2/p+2
InChIKey
YYOLYBUNSBKNLR-UHFFFAOYSA-P
Anwendung
Hexachloroplatin(IV)-säure-Hexahydrat kann als Platinvorstufe für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • Pt/C-Katalysator für Anwendungen mit Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen.
  • Pt/TiO2-Katalysator zur Untersuchung des photokatalytischen Abbauwegs von Methylenblau.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (von Pt): 39,0–41,0 %.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Platinum catalyst supported on mesoporous carbon for PEMFC
Ambrosio EP, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(12), 3142-3145 (2008)
The effect of Pt on the photocatalytic degradation pathway of methylene blue over TiO2 under ambient conditions
Yu Zhiqiang and Chuang S SC
Applied Catalysis. B, Environmental, 83(3-4), 277-285 (2008)