8.06086
α-Methylstyrene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Synonym(e):
α-Methylstyrene, 2-Phenyl-1-propene, Isopropenylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
2.9 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
445 °C
Wirksamkeit
4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.9-6.6 % (v/v)
pH-Wert
5-6 (500 g/L in H2O)
bp
164 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-23 °C
Übergangstemp.
flash point 40 °C (DIN 51758)
Löslichkeit
560 mg/L
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChIKey
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup