Wichtige Dokumente
8.04957
Sigma-Aldrich
Potassium cyanate
for synthesis
Synonym(e):
Cyansäure Kaliumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CKNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
209-676-3
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
700-900 °C/1000 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
315 °C
Löslichkeit
750 g/L
Dichte
2.056 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
870 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 97.0 %
Kaliumcyanid: ≤ 1.0 %
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable