Wichtige Dokumente
8.02301
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyldiimidazol
for synthesis
Synonym(e):
1,1′-Carbonyldiimidazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
208-488-9
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reaction type: Carbonylations
pH-Wert
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]2(cncc2)C(=O)[n]1cncc1
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChIKey
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 115 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 121 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable