Wichtige Dokumente
8.01816
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium hydroxide
(40% solution in methanol) for synthesis
Synonym(e):
Trimethylbenzylammonium hydroxide, Triton B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
127 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
455 °C
Expl.-Gr.
5.1-44 % (v/v)
pH-Wert
12 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
65 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-98 °C
Übergangstemp.
flash point 15 °C
Dichte
0.93 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 39.0 - 43.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 3.0 %
Farbzahl (Apha): ≤ 200
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
59.0 °F
Flammpunkt (°C)
15 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)