Wichtige Dokumente
8.01112
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
for synthesis
Synonym(e):
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10N2 · xHCl · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23 (anhydrous free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
205-145-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
240-244 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
InChIKey
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 97.0 %
Trocknungsverlust: 6.0 - 8.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable