Wichtige Dokumente
8.00871
Sigma-Aldrich
Bromoethane
for synthesis
Synonym(e):
Ethylbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
200-825-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
510 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
510 °C
Wirksamkeit
1350 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
6.7-11.3 % (v/v)
bp
37-39 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-118 °C
Übergangstemp.
flash point -20 °C
Löslichkeit
9 g/L
Dichte
1.46 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
InChIKey
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.458 - 1.462
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup