Wichtige Dokumente
8.00836
Sigma-Aldrich
Ethyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonym(e):
Acrylsäureethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
205-438-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
39 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
355 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
1800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.8-14 % (v/v)
kinematic viscosity
0.582 cSt(25 °C)
bp
100 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-71 °C
Übergangstemp.
flash point 9 °C
Löslichkeit
20 g/L
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.922
Identität (IR): entspricht
Die Substanz ist mit MEHQ stabilisiert. Zum Zeitpunkt der analytischen Prüfung wurde ein Stabilisatorgehalt von >10 ppm ermittelt.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup