Alle Fotos(1)
Key Documents
8.00510
Sigma-Aldrich
Palmitoyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
Palmitoyl chloride, Hexadecanoyl chloride
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)14COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-996-7
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
199 °C/27 hPa
mp (Schmelzpunkt)
12 °C
Übergangstemp.
flash point 182 °C
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
InChIKey
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.912
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2