Wichtige Dokumente
8.00503
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
for synthesis
Synonym(e):
Butyric anhydride
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-383-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
290 °C
Wirksamkeit
8790 mg/kg LD50, oral (Rat)
6400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.1-7.6 % (v/v)
bp
195-199 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-75 °C
Übergangstemp.
flash point 87 °C
Dichte
0.963 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.968
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup