Wichtige Dokumente
7433
Pronase E
Synonym(e):
Pronase E
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Streptomyces griseus
Form
fine powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
slightly brown
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Pronase E wird aus der extrazellulären Flüssigkeit von Streptomyces griseus gewonnen. Besteht aus mehreren Proteasen und Peptidasen.
Biochem./physiol. Wirkung
Pronase E ist an der Hydrolyse von Peptidbindungen innerhalb einer Sequenz beteiligt und eliminiert sequenziell Aminosäuren aus den N- und C-Termini. Dieses Enzym ist die bevorzugte Alternative für den enzymatischen Verdau mit Trypsin oder Chymotrypsin.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emilie R Mainz et al.
Analytical chemistry, 87(15), 7987-7995 (2015-07-15)
The ability to track intracellular peptide proteolysis at the single cell level is of growing interest, particularly as short peptide sequences continue to play important roles as biosensors, therapeutics, and endogenous participants in antigen processing and intracellular signaling. We describe
Angela Proctor et al.
Methods in enzymology, 622, 221-248 (2019-06-04)
Chemical cytometry, sensitive analytical measurements of single cells, reveals inherent heterogeneity of cells within a population which is masked or averaged out when using bulk analysis techniques. A particular challenge of chemical cytometry is the development of a suitable reporter