Alle Fotos(1)
Key Documents
71591-M
Sigma-Aldrich
HRP-konjugierter StrepTag II-Antikörper
Novagen®
Synonym(e):
HRP StrepTag II, StrepTag II Detection
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Konjugat
horse radish peroxidase (HRP)
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
western blot: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
HRP-konjugierter Strep•Tag II-Antikörper für die Affinitätsaufreinigung von Strep•Tag<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-Fusionsproteinen in einem Schritt.
Der HRP-konjugierte Strep•Tag II-Antikörper ist ein Peroxidase-konjugierter monoklonaler Strep•Tag II-Antikörper*, der als einzelnes Detektionsreagenz eingesetzt werden kann, wodurch die mit sekundären Reagenzien verbundene Kreuzreaktivität vermieden wird. Der HRP-konjugierte Strep•Tag II-Antikörper kann Strep•Tag II-Fusionsprotein in kleinsten Mengen bis zu 5 ng erkennen.
* Die Strep•Tag<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-Technologie für die Proteinaufreinigung und -detektion ist unter folgenden Patenten geschützt: US-Patentnr. 5.506.121, Britische Patentnr. 2.272.698 und Französische Patentnr. 93.13.066. Strep•Tactin<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ist unter der US-Patentnr. 6.103.493 geschützt. Diese Produkte werden nur für Forschungszwecke bereitgestellt. Informationen in Bezug auf eine kommerzielle Nutzung erhalten Sie von der IBA GmbH, Rudolf-Wissell-Str. 28, D-37079 Göttingen, Deutschland.
Anwendung
Der HRP-konjugierte Strep-Tag II-Antikörper erzeugt bei einer 1:4000 Verdünnung für Dot Blots und Western Blots ein starkes Signal.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
StrepTrap is a trademark of Cytiva
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shrijan Bhattarai et al.
Microbiology spectrum, 11(3), e0486122-e0486122 (2023-05-25)
Staphylococcus aureus utilizes the two-component regulatory system VraSR to receive and relay environmental stress signals, and it is implicated in the development of bacterial resistance to several antibiotics through the upregulation of cell wall synthesis. VraS inhibition was shown to
Masatoshi Wakamori et al.
Protein expression and purification, 74(1), 88-98 (2010-07-06)
The bacterial co-expression method is a useful protein expression technique to reconstitute a hetero-oligomeric protein complex in vitro. However, during the plasmid subcloning for co-expression, unintended cleavage at the sequences of target cDNAs becomes more frequent as the number of
Kazuhiro Kashiwagi et al.
Nature, 531(7592), 122-125 (2016-02-24)
Eukaryotic cells restrict protein synthesis under various stress conditions, by inhibiting the eukaryotic translation initiation factor 2B (eIF2B). eIF2B is the guanine nucleotide exchange factor for eIF2, a heterotrimeric G protein consisting of α-, β- and γ-subunits. eIF2B exchanges GDP
Nadia Martinez-Martin et al.
Cell, 174(5), 1158-1171 (2018-07-31)
Characterizing cell surface receptors mediating viral infection is critical for understanding viral tropism and developing antiviral therapies. Nevertheless, due to challenges associated with detecting protein interactions on the cell surface, the host receptors of many human pathogens remain unknown. Here