70899
Ni-NTA-Puffer-Kit
Synonym(e):
Buffer Kit for Ni-NTA, Ni-NTA Buffer
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Novagen®
Qualitätsniveau
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Komponenten
•125 ml4X Ni-NTA-Waschpuffer
•50 ml4X Ni-NTA-Eluationspuffer
Warnhinweis
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable