Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
do not freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
S-Protein-Agarose hält S•Tag-Fusionsproteine zurück. Die Bindung kann im Säulen- oder Chargenmodus erfolgen. Die Elution wird durch die Verwendung von leicht denaturierenden Bedingungen oder einer spezifischen Protease wie Thrombin oder Enterokinase mit geeigneten rekombinanten Proteinen möglich. Die Kapazität von S-Protein-Agarose variiert und basiert auf der Größe und den Falteigenschaften eines bestimmten Zielproteins.
Sie besteht aus einer 15-fachen Aminosäuresequenz: Lys-Glu-Thr-Ala-Ala-Ala-Lys-Phe-Glu-Arg-Gln-His-Met-Asp-Ser (KETAAAKFERQHMDS).
Application
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form saline suspension | form liquid | form liquid |
| storage condition do not freeze | storage condition - | storage condition do not freeze | storage condition do not freeze |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Novagen® |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Toshiki Takahashi et al.
EMBO reports, 20(4) (2019-02-26)
Rab family small GTPases are master regulators of distinct steps of intracellular vesicle trafficking in eukaryotic cells. GDP-bound cytoplasmic forms of Rab proteins are prone to aggregation due to the exposure of hydrophobic groups but the machinery that determines the
Xiaoting Liang et al.
Theranostics, 10(17), 7747-7757 (2020-07-21)
Background: Rab22a-NeoF1 fusion gene containing the 1-38aa of Rab22a (Rab22a1-38) plays a decisive role in driving tumor metastasis by activating RhoA via binding to SmgGDS607. However, its intercellular regulation remains unknown. Methods: The Lys7 (K7) acetylation of Rab22a-NeoF1 was initially
Qian Li et al.
Journal of virology, 93(5) (2018-12-14)
Human herpesvirus 8 (HHV-8) viral interleukin-6 (vIL-6) localizes largely to the endoplasmic reticulum (ER) and here associates functionally with both the gp130 signal transducer and the novel ER membrane protein vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 variant-2 (VKORC1v2). The
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 69704-4 | 07790788052645 |
| 69704-3 | 04055977258967 |