Wichtige Dokumente
616419-M
Sigma-Aldrich
Transferrin Apo-, menschliches Plasma, niedriger Endotoxinspiegel
Synonym(e):
Transferrin Apo-, menschliches Plasma, niedriger Endotoxinspiegel
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
Endotoxins, none detected
pI 
5.8
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Kationenspuren
Fe: ≤0.01%
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Apotransferrin aus Humanplasma. Transferrin ist ein Serumprotein, das an der Bindung und dem Transport von Eisen beteiligt ist. Im Wesentlichen frei von Eisen. Zellkulturgetestet.
Natives Apotransferrin aus menschlichem Plasma. Weitgehend eisenfrei. Zellkultur getestet. Tranferrin ist ein wichtiges eisenbindendes Protein und kommt im menschlichen Plasma oder Serum in Konzentrationen von 3 mg/ml vor. Seine Konzentration korreliert mit der gesamten Eisenbindungskapazität von Serum und sein Spiegel wird durch die Verfügbarkeit von Eisen reguliert. Es entfaltet eine bakteriostatische und fungistatische Wirkung und ist für die Eisenverwertung durch die häminsynthetisierenden Retikulozyten von wesentlicher Bedeutung. Wird im Knochenmark als Tf-gebundenes Eisen abgelagert. Weist einen pI von 5,8 auf.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 10 mM Phosphatpuffer, pH 7,4.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Jahr haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3