Merck
T2252
Sigma-Aldrich
apo-Transferrin human
≥95% protein basis (biuret)
Synonym(e):
Humanes Transferrin, Siderophilin
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.61
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
≥95% protein basis (biuret)
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form
powder
Mol-Gew.
76-81 kDa
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TF(7018)
Allgemeine Beschreibung
Transferrin ist ein zweilappiges Glykoprotein mit einem N-terminalen Lappen und einem C-terminalen Lappen. Jede dieser Domänen ist in zwei Unterdomänen unterteilt, und in der Zwischensubdomänenspalte befindet sich die Metallbindungsstelle. Ein einzelnes Transferrin-Molekül kann an zwei Eisenionen binden. Apo-Transferrin ist eine eisenfreie Form.
Anwendung
Apo-Transferrin, human, wird in Dulbecco′s Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12 zum Kultivieren von Folgendem eingesetzt:
  • Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse(PDAC)-Zelllinien
  • Oligodendrozyten
  • RPTEC/TERT1-Zellen (renal proximal tubule epithelial cells, renale proximale Tubulusepithelzellen)
Apotransferrin hemmt nachweislich die Bakterienadhäsion an Biomaterialien wie Polystyrol, Polymethylmethacrylat und Silikon. Bei 20 Mikrogramm/mL in einem Kulturmedium wurde eine hemmende Wirkung festgestellt.
Biochem./physiol. Wirkung
Transferrin transportiert Eisen mittels rezeptorvermittelter Endozytose. Der Eisentransportmechanismus erfolgt in den Endothelzellen der Blut-Hirn-Schranke. Transferrin erhält die Eisenhomöostase und ist ein eisenassoziierter Marker. Bei schweren Covid-19-Erkrankungen tritt ein verringerter Transferrin-Spiegel auf. Es kann an andere Moleküle als Eisen binden. Daher kann es für die gezielte Arzneimittelabgabe eingesetzt werden.
Sonstige Hinweise
Nicht-Häm-Eisen-Transportprotein.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catherine Claise et al.
International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases, 116, 74-79 (2021-12-25)
Mounting evidence links hyperinflammation in gravely ill patients to low serum iron levels and hyperferritinemia. However, little attention has been paid to other iron-associated markers such as transferrin. The aim of this study was to investigate the association of different
Jacob M Smigiel et al.
Molecular cancer research : MCR, 15(4), 478-488 (2017-01-06)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is referred to as a silent killer due to the lack of clear symptoms, a lack of early detection methods, and a high frequency of metastasis at diagnosis. In addition, pancreatic cancer is remarkably resistant to
Reza Ardehali et al.
Artificial organs, 26(6), 512-520 (2002-06-20)
Apo-transferrin (apo-Tf), the iron deficient form of Tf, has been identified previously as a potent inhibitor of Staphylococcus epidermidis adhesion to polyurethane surfaces. In this study, the ability of apo-Tf to suppress the adhesion of two other strains of bacteria
Camila Campos-Escamilla et al.
International journal of molecular sciences, 22(24) (2021-12-25)
Human serum transferrin (Tf) is a bilobed glycoprotein whose function is to transport iron through receptor-mediated endocytosis. The mechanism for iron release is pH-dependent and involves conformational changes in the protein, thus making it an attractive system for possible biomedical
Agostina Nardone et al.
Cell and tissue banking, 10(4), 301-308 (2009-02-03)
In breast cancer, various clinical parameters are assessed to define clinical stage and thus obtain a more accurate prognosis. However, banks of tumor tissues are an important source of material for studies of risk of recurrence and of features governing